重要文件
609153
Sigma-Aldrich
Fmoc-Glu(OtBu)-OH-15N
98 atom % 15N, 99% (CP)
同義詞:
N-(9-Fluorenylmethoxycarbonyl)-L-glutamic acid-15N,γ-O-t-butyl ester, L-Glutamic acid-15N N-Fmoc,γ-O-t-butyl ester
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
t-Bu-O2C(CH2)2CH(15NH-Fmoc)CO2H
分子量::
426.47
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
99% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D -4.21°, c = 1 in acetic acid: water (4:1)
技術
bio NMR: suitable
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)CC[C@H]([15NH]C(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-12-20(22(27)28)25-23(29)30-14-19-17-10-6-4-8-15(17)16-9-5-7-11-18(16)19/h4-11,19-20H,12-14H2,1-3H3,(H,25,29)(H,27,28)/t20-/m0/s1/i25+1
InChI 密鑰
OTKXCALUHMPIGM-HWAMHAJJSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)