重要文件
607835
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO213C13CH213CH(15NH2)13CO2H
CAS號碼:
分子量::
138.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % 13C
98 atom % 15N
品質等級
化驗
95% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]25/D +25.0°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13C](O)=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-NYTNKSBQSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)