重要文件
682268
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid-13C4,15N,2,3,3-d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
13C4D3H415NO4
分子量::
141.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
98 atom % D
質量偏移
M+8
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([13C](O)=O)[13C@]([2H])([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/t2-/m0/s1/i1+1D2,2+1D,3+1,4+1,5+1
InChI 密鑰
CKLJMWTZIZZHCS-ULNHBARWSA-N
相關類別
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)