重要文件
597015
Sigma-Aldrich
三乙氧基(4-甲氧苯基)硅烷
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C2H5O)3SiC6H4OCH3
CAS號碼:
分子量::
270.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
128 °C/3 mmHg (lit.)
密度
1.030 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCO[Si](OCC)(OCC)c1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C13H22O4Si/c1-5-15-18(16-6-2,17-7-3)13-10-8-12(14-4)9-11-13/h8-11H,5-7H2,1-4H3
InChI 密鑰
VIJXFDYNPXVYJQ-UHFFFAOYSA-N
應用
硅类亲核试剂,具有钯催化交叉偶联反应活性。[1]
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)