重要文件
596833
Sigma-Aldrich
3,5-二氨基-6-氯吡嗪-2-羧酸甲酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H7ClN4O2
CAS號碼:
分子量::
202.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
211-215 °C (lit.)
官能基
chloro
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1nc(Cl)c(N)nc1N
InChI
1S/C6H7ClN4O2/c1-13-6(12)2-4(8)11-5(9)3(7)10-2/h1H3,(H4,8,9,11)
InChI 密鑰
KOOBYHRLTYIPTH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)