重要文件
595578
Sigma-Aldrich
[双(2,2,2-三氟乙氧基)氧膦基]乙酸乙酯
≥96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11F6O5P
CAS號碼:
分子量::
332.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
≥96%
折射率
n20/D 1.3730 (lit.)
bp
249-250 °C (lit.)
密度
1.403 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
fluoro
phosphonate
SMILES 字串
CCOC(=O)CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C8H11F6O5P/c1-2-17-6(15)3-20(16,18-4-7(9,10)11)19-5-8(12,13)14/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
HBYHPBCAZBLFTD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
> 110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)