文件
592900
Sigma-Aldrich
L-赖氨酸-2-15N 二盐酸盐
98 atom % 15N, 98% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2N(CH2)4CH(15NH2)CO2H · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
220.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
同位素純度
98 atom % 15N
化驗
98% (CP)
形狀
solid
光學活性
[α]20/D +17°, c = 2 in 6 M HCl
mp
200-206 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
NCCCC[C@H]([15NH2])C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/t5-;;/m0../s1/i8+1;;
InChI 密鑰
JBBURJFZIMRPCZ-DZWGMXOFSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3