文件
340960
Sigma-Aldrich
L-亮氨酸-15N
98 atom % 15N
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2CHCH2CH(15NH2)CO2H
CAS號碼:
分子量::
132.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
powder
光學活性
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 5 M HCl
技術
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
CC(C)C[C@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1/i7+1
InChI 密鑰
ROHFNLRQFUQHCH-GEERXGHESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
这种产品可以大量现货供应,也可以按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1