重要文件
592846
Sigma-Aldrich
4-氟苯基三氟硼酸钾
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
FC6H4BF3K
CAS號碼:
分子量::
202.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
mp
297 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
[K+].Fc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H4BF4.K/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9,10)11;/h1-4H;/q-1;+1
InChI 密鑰
PXKNUQDMYBUYSZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)