About This Item
線性公式:
H3CC(CH3)2OC(O)NHC(S)NH2
CAS號碼:
分子量::
176.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
化驗
97%
形狀
solid
mp
142 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
thiourea
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NC(N)=S
InChI
1S/C6H12N2O2S/c1-6(2,3)10-5(9)8-4(7)11/h1-3H3,(H3,7,8,9,11)
InChI 密鑰
JKXQTODLIZBUDE-UHFFFAOYSA-N