文件
590614
Sigma-Aldrich
2-[(三甲基硅基)乙炔基]苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)3SiCCC6H4CHO
CAS號碼:
分子量::
202.32
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
48-53 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccccc1C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C12H14OSi/c1-14(2,3)9-8-11-6-4-5-7-12(11)10-13/h4-7,10H,1-3H3
InChI 密鑰
IROGCMISRBINQX-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3