重要文件
576441
Sigma-Aldrich
7,8-二羟基-4-苯基香豆素
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H10O4
CAS號碼:
分子量::
254.24
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
solid
mp
190-195 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2c(OC(=O)C=C2c3ccccc3)c1O
InChI
1S/C15H10O4/c16-12-7-6-10-11(9-4-2-1-3-5-9)8-13(17)19-15(10)14(12)18/h1-8,16,18H
InChI 密鑰
JRVIIPJSVKTPBK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)