化驗
97%
形狀
solid
mp
242-246 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1=CC(=O)Oc2c(O)c(O)ccc12
InChI
1S/C10H8O4/c1-5-4-8(12)14-10-6(5)2-3-7(11)9(10)13/h2-4,11,13H,1H3
InChI 密鑰
NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
可用作荧光传感器来监控 Suzuki 交叉偶联反应中硼酸的消耗量。使用标准手持长波紫外灯 (365 nm),肉眼可以容易地发现荧光。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Organic letters, 9(1), 137-139 (2006-12-29)
[reaction: see text] Although boronic acids are widely used in metal-catalyzed reactions, it is difficult to assay their consumption. As such, we developed a reversible fluorescent sensor that is activated upon binding a boronic acid. The sensor can be used