重要文件
574252
Sigma-Aldrich
四氯钴(II)酸四乙基铵
≥99.5%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H40Cl4CoN2
CAS號碼:
分子量::
461.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
化驗
≥99.5%
反應適用性
reagent type: catalyst
core: cobalt
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Co--](Cl)(Cl)Cl.CC[N+](CC)(CC)CC.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/2C8H20N.4ClH.Co/c2*1-5-9(6-2,7-3)8-4;;;;;/h2*5-8H2,1-4H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
InChI 密鑰
OWBMPSATBZDCOA-UHFFFAOYSA-J
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)