重要文件
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-二甲氧基苯基)丁酸
95%
同義詞:
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
CAS號碼:
分子量::
224.25
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
solid
mp
67-71 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)