重要文件
729914
Sigma-Aldrich
Cyclobutanone-2,2,4,4-d4
95 atom % D, 97% (CP)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4D4H2O
CAS號碼:
分子量::
74.11
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
95 atom % D
化驗
97% (CP)
形狀
liquid
bp
99 °C (lit.)
密度
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+4
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C1([2H])CC([2H])([2H])C1=O
InChI
1S/C4H6O/c5-4-2-1-3-4/h1-3H2/i2D2,3D2
InChI 密鑰
SHQSVMDWKBRBGB-RRVWJQJTSA-N
相關類別
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
80.6 °F
閃點(°C)
27 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)