重要文件
56790
Sigma-Aldrich
亚氨基二乙酸二钠 一水合物
≥95.0% (T)
同義詞:
亚氨基二乙酸 二钠盐 一水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HN(CH2COONa)2 · H2O
CAS號碼:
分子量::
195.08
Beilstein:
3790611
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
≥95.0% (T)
形狀
solid
官能基
amine
SMILES 字串
[Na+].[Na+].[H]O[H].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)