Merck
全部照片(3)
重要文件
234877
Sigma-Aldrich
亚氨二乙酸钠 二元 水合物
98%
同義詞:
亚氨基二乙酸 二钠盐 水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C4H5NO4Na2 · xH2O
CAS號碼:
分子量::
177.07 (anhydrous basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
官能基
amine
SMILES 字串
O.[Na+].[Na+].[O-]C(=O)CNCC([O-])=O
InChI
1S/C4H7NO4.2Na.H2O/c6-3(7)1-5-2-4(8)9;;;/h5H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9);;;1H2/q;2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YSBGCHXLMBAKPV-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
Sodium iminodiacetate dibasic hydrate (Iminodiacetic acid disodium salt monohydrate) has been used in the preparation of:
  • different iminodiacetic acid-agarose supports, useful for selective adsorption of large proteins[1]
  • N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (multidentante ligand)[2]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Benevides C C Pessela et al.
Journal of chromatography. A, 1055(1-2), 93-98 (2004-11-25)
A strategy to selectively adsorb large proteins on immobilized metal ion affinity chromatography supports is presented. It is based on the fact that large proteins have a large surface that permits the long distance interaction with groups placed quite far
New multidentate ligands. XVII. Chelating tendencies of N-(o-hydroxybenzyl) iminodiacetic acid (H3L).
Harris WR, et al.
Inorganic Chemistry, 14(5), 974-978 (1975)