推薦產品
等效分子量
1100 2nd membrane
1500 1st membrane
製造商/商標名
Nafion™ 324
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
長度 × 寬度
12 in. × 12 in.
厚度
0.006 in.
溶解度
H2O: insoluble
環保替代類別
, Enabling
InChI
1S/C7HF13O5S.C2F4/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23;3-1(4)2(5)6/h(H,21,22,23);
InChI 密鑰
FOYUGSIADQEOEK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
包裝
· 保持膜密封并防止一般暴露,可减少有机物的影响。长期储存时,建议使用密封袋存放。
· 变色不影响性能,使用稀硝酸浸泡可除去颜色。
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
文章
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
聚合物电解质膜(PEM)燃料电池可代替轻型车辆的内燃机,减少运输业石油消耗。PEM燃料电池运行效率高,并且可以在低温下运行。
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
質子交換膜 (PEM) 燃料電池在相對較低的溫度下運作,由兩個電極和導電電解質組成。