文件
564929
Sigma-Aldrich
3,4-二乙氧基苯甲醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H3(OC2H5)2CHO
CAS號碼:
分子量::
194.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5570 (lit.)
bp
293-294 °C (lit.)
密度
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C(=O)c1ccc(OCC)c(OCC)c1
InChI
1S/C11H14O3/c1-3-13-10-6-5-9(8-12)7-11(10)14-4-2/h5-8H,3-4H2,1-2H3
InChI 密鑰
SSTRYEXQYQGGAS-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves