重要文件
563609
Sigma-Aldrich
3-溴苯磺酰胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4BrSO2NH2
CAS號碼:
分子量::
236.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
solid
mp
151-156 °C (lit.)
SMILES 字串
NS(=O)(=O)c1cccc(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO2S/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10/h1-4H,(H2,8,9,10)
InChI 密鑰
MUBJNMWVQGHHLG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ali Ryan et al.
British journal of pharmacology, 174(14), 2209-2224 (2017-04-06)
With the emergence of extensively drug-resistant tuberculosis, there is a need for new anti-tubercular drugs that work through novel mechanisms of action. The meta cleavage product hydrolase, HsaD, has been demonstrated to be critical for the survival of Mycobacterium tuberculosis