文件
563250
Sigma-Aldrich
4-甲基-1-哌嗪羰基氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C4H8N2CH3COCl
CAS號碼:
分子量::
162.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.4980 (lit.)
bp
278-279 °C (lit.)
密度
1.200 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCN(CC1)C(Cl)=O
InChI
1S/C6H11ClN2O/c1-8-2-4-9(5-3-8)6(7)10/h2-5H2,1H3
InChI 密鑰
FBAIGEMWTOSCRU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Methyl-1-piperazinecarbonyl chloride can be synthesized from 1-methylpiperazine by reacting with phosgene.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
D. J. Brown et al.
The Chemistry of Heterocyclic Compounds, The Pyrazines: Supplement I, 58 (2003)