文件
206350
Sigma-Aldrich
1-吡咯烷羰酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H8ClNO
CAS號碼:
分子量::
133.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
bp
104-106 °C/14 mmHg (lit.)
密度
1.209 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
ClC(=O)N1CCCC1
InChI
1S/C5H8ClNO/c6-5(8)7-3-1-2-4-7/h1-4H2
InChI 密鑰
XACWJIQLDLUFSR-UHFFFAOYSA-N
應用
1-Pyrrolidinecarbonyl chloride was used in the synthesis of (S)-4-(2-(((benzyloxy)carbonyl)amino)-3-methoxy-3-oxopropyl)phenyl pyrrolidine-1-carboxylate.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
208.4 °F - closed cup
閃點(°C)
98 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Benjamin Cao et al.
Organic & biomolecular chemistry, 12(6), 965-978 (2013-12-24)
The α9β1 and α4β1 integrin subtypes are expressed on bone marrow haemopoietic stem cells and have important roles in stem cell regulation and trafficking. Although the roles of α4β1 integrin have been thoroughly investigated with respect to HSC function, the