About This Item
線性公式:
CH3OC6H4CH2MgCl
CAS號碼:
分子量::
180.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推薦產品
反應適用性
reaction type: Grignard Reaction
品質等級
濃度
0.25 M in THF
bp
65 °C
密度
0.910 g/mL at 25 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COc1ccccc1C[Mg]Cl
InChI
1S/C8H9O.ClH.Mg/c1-7-5-3-4-6-8(7)9-2;;/h3-6H,1H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI 密鑰
JJNLSBBAAQTDSM-UHFFFAOYSA-M
法律資訊
Rieke® Metals, Inc. 产品 ®Rieke Metals, Inc. 的注册商标
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-0.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-17.78 °C - closed cup