重要文件
561312
Sigma-Aldrich
1-氯甲酰基-3-甲磺酰基-2-咪唑烷酮
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClCOC3N2H4OSO2CH3
CAS號碼:
分子量::
226.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
mp
168-173 °C (lit.)
SMILES 字串
CS(=O)(=O)N1CCN(C(Cl)=O)C1=O
InChI
1S/C5H7ClN2O4S/c1-13(11,12)8-3-2-7(4(6)9)5(8)10/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
ZWTPALHHEULAPI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)