重要文件
560480
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)氯苄
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3SC6H4CH2Cl
CAS號碼:
分子量::
172.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.6020 (lit.)
密度
1.170 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CSc1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H9ClS/c1-10-8-4-2-7(6-9)3-5-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
VWVZFHRDLPHBEG-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)