重要文件
M31651
Sigma-Aldrich
4-甲基苄基氰
98%
同義詞:
对甲基苯乙腈, 4-甲基苄基氰, 4-甲基苯乙腈, 对甲苯乙腈
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4CH2CN
CAS號碼:
分子量::
131.17
Beilstein:
1099645
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀:
liquid
化驗:
98%
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.519 (lit.)
bp
242-243 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
密度
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8-2-4-9(5-3-8)6-7-10/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
RNHKXHKUKJXLAU-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 3
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
222.8 °F - closed cup
閃點(°C)
106 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jun-Nan Yang et al.
Insect science, 28(3), 811-824 (2020-05-21)
The pea leafminer, Liriomyza huidobrensis, is an important pest species affecting ornamental crops worldwide. Plant damage consists of oviposition and feeding punctures created by female adult flies as well as larva-bored mines in leaf mesophyll tissues. How plants indirectly defend