重要文件
559423
Sigma-Aldrich
4-甲基-3-(三氟甲基)苯胺
98%
同義詞:
3-(三氟甲基)-4-甲基苯胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3C6H3(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
175.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.490 (lit.)
bp
204 °C (lit.)
密度
1.220 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cc1ccc(N)cc1C(F)(F)F
InChI
1S/C8H8F3N/c1-5-2-3-6(12)4-7(5)8(9,10)11/h2-4H,12H2,1H3
InChI 密鑰
JBCDCYFEJQHTTA-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)aniline may be used as a starting reagent in the synthesis of tert-butyl 4-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylcarbamate.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
215.1 °F - closed cup
閃點(°C)
101.7 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Design, synthesis, and biological evaluation of 3-(1 H-1, 2, 3-triazol-1-yl) benzamide derivatives as potent pan Bcr-Abl inhibitors including the threonine315? isoleucine315 mutant.
Li Y, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 55(22), 10033-10046 (2012)