重要文件
55787
Sigma-Aldrich
(±)-3-(Boc-氨基甲基)哌啶
≥98.0% (TLC)
同義詞:
N-(3-哌啶基甲基)氨基甲酸叔丁酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H22N2O2
CAS號碼:
分子量::
214.30
Beilstein:
7023643
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
solid
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCCNC1
InChI
1S/C11H22N2O2/c1-11(2,3)15-10(14)13-8-9-5-4-6-12-7-9/h9,12H,4-8H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI 密鑰
KHPQHXGYYXYTDN-UHFFFAOYSA-N
應用
Reagent for:
Preparation of Tylophorine analogs
Enzymatic acylation
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Mono-Boc-protected diamines are versatile building blocks for chemical synthesis. Their production is a lot more challenging than the simple reaction scheme might imply, because the Boc-anhydride reagent cannot differentiate between the two identical amino moieties in the substrate.