重要文件
556122
Sigma-Aldrich
P-氯苯乙酸乙酯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H4CH2OCOCH3
CAS號碼:
分子量::
184.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5200 (lit.)
bp
78-81 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)OCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H9ClO2/c1-7(11)12-6-8-2-4-9(10)5-3-8/h2-5H,6H2,1H3
InChI 密鑰
MAGQINDMZBNWLG-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bismuth (III) salts as convenient and efficient catalysts for the selective acetylation and benzoylation of alcohols and phenols.
Mohammadpoor-Baltork I, et al.
Tetrahedron, 57(27), 5851-5854 (2001)
Transition-Metal-Catalyzed Benzylation of Arenes and Heteroarenes.
Mertins K, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 44(2), 238-242 (2005)