Key Documents
555045
Sigma-Aldrich
2,5-双(溴甲基)-1,4-双(辛氧基)苯
98%
同義詞:
1,4-Bis(bromomethyl)-2,5-bis(octyloxy)benzene, 2,5-Bis(bromomethyl)-1,4-bis(octyloxy)benzene
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(BrCH2)2C6H2[O(CH2)7CH3]2
CAS號碼:
分子量::
520.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
88.8-90.5 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCOc1cc(CBr)c(OCCCCCCCC)cc1CBr
InChI
1S/C24H40Br2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-27-23-17-22(20-26)24(18-21(23)19-25)28-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18H,3-16,19-20H2,1-2H3
InChI 密鑰
SWHDCISENXYFAI-UHFFFAOYSA-N
應用
用于合成取代 PPV 的导电聚合物前体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)