重要文件
N400
Sigma-Aldrich
2,3-萘二羧酸
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C10H6(CO2H)2
CAS號碼:
分子量::
216.19
Beilstein:
1967507
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
238-240 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC(=O)c1cc2ccccc2cc1C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)12(15)16/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
InChI 密鑰
KHARCSTZAGNHOT-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
L J Fitzgerald et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 48 ( Pt 11), 1971-1975 (1992-11-15)
C12H8O4, M(r) = 216.20, monoclinic, C2/c, a = 5.087 (2), b = 19.222 (3), c = 9.552 (2) A, beta = 93.81 (3) degrees, V = 932.0 (5) A3, Z = 4, Dx = 1.54 g cm-3, lambda = 0.71073
Timo Rabe et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 49(15), 4861-4868 (2020-03-29)
Metal-organic frameworks containing Ga3+ ions and four differently substituted naphthalenedicarboxylates (ndc2-) have been synthesized and characterized. The Ga3+ ions are six-fold coordinated by oxygen atoms in all title compounds, but two different inorganic building units, i.e. trans corner-sharing and cis,trans