重要文件
548596
Sigma-Aldrich
3-甲基苯甲酰胺肟
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3C6H4C(NH2)=NOH
CAS號碼:
分子量::
150.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
82-87 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)\C(N)=N/O
InChI
1S/C8H10N2O/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9)10-11/h2-5,11H,1H3,(H2,9,10)
InChI 密鑰
KJMNPGUHEUTHMR-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)