重要文件
545643
Sigma-Aldrich
6-庚烯酸乙酯
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CH2OCO(CH2)4CH=CH2
CAS號碼:
分子量::
156.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
密度
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CCCCC=C
InChI
1S/C9H16O2/c1-3-5-6-7-8-9(10)11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI 密鑰
FTJATNSAFIFEDU-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.9 °F - closed cup
閃點(°C)
79.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A stereoselective synthesis of (+)-physoperuvine using a tandem aza-Claisen rearrangement and ring closing metathesis reaction.
Zaed AM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 7(13), 2678-2680 (2009)