重要文件
542245
Sigma-Aldrich
3′,5′-二溴-4′-羟基苯乙酮
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Br2C6H2(OH)COCH3
CAS號碼:
分子量::
293.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
96%
mp
182-187 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1cc(Br)c(O)c(Br)c1
InChI
1S/C8H6Br2O2/c1-4(11)5-2-6(9)8(12)7(10)3-5/h2-3,12H,1H3
InChI 密鑰
ZNWPTJSBHHIXLJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
3′,5′-Dibromo-4′-hydroxyacetophenone (3,5-dibromo-4-hydroxyacetophenone) can be obtained from 4-hydroxyacetophenone, via bromination by N-bromosuccinimide in the presence of LiClO4-SiO2.[1]
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An intriguing effect of lithium perchlorate dispersed on silica gel in the bromination of aromatic compounds by N-bromosuccinimide.
Bagheri M, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 83(2), 146-149 (2005)