重要文件
542067
Sigma-Aldrich
硝酸镥(III) 水合物
99.999% trace metals basis
同義詞:
Lutetium trinitrate hydrate, Lutetium(3+) trinitrate hydrate, Nitric acid lutetium(3+) salt hydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Lu(NO3)3·xH2O
CAS號碼:
分子量::
360.98 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99.999% trace metals basis
形狀
solid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: lutetium
雜質
≤20.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
[Lu+3].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Lu.3NO3.H2O/c;3*2-1(3)4;/h;;;;1H2/q+3;3*-1;
InChI 密鑰
XZBUOUZGWUJJES-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.