重要文件
298123
Sigma-Aldrich
硝酸钐(III) 六水合物
99.9% trace metals basis
同義詞:
三硝酸钐, 三硝酸钐(III)六水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sm(NO3)3 · 6H2O
CAS號碼:
分子量::
444.47
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99.9% trace metals basis
形狀:
powder and chunks
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: samarium
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
[Sm+3].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/3NO3.6H2O.Sm/c3*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2;/q3*-1;;;;;;;+3
InChI 密鑰
HDCOFJGRHQAIPE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
硝酸钐(III) 六水合物是一种路易斯酸催化剂,用于合成多种材料,例如:
  • 合成硝酸盐前体溶液,其可用作固体氧化物再生燃料电池中的纳米催化剂。[1]
  • 在钐配合物催化剂存在的情况下通过苯酚与乙酰乙酸乙酯的von Pechmann缩合形成香豆素衍生物。[2]
  • 制备钐掺杂二氧化铈,其可用于制造燃料电池的电解质。[3]
其他說明
水合情况可能略有差异
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis of nanocrystalline samarium-doped CeO2 (SDC) powders as a solid electrolyte by using a simple solvothermal route
Karaca T, et al.
Ceramics International, 36(3), 1101-1107 (2010)
Samarium (III) catalyzed one-pot construction of coumarins
Bahekar SS and Shinde DB
Tetrahedron Letters, 45(43), 7999-8001 (2004)
High performance air electrode for solid oxide regenerative fuel cells fabricated by infiltration of nano-catalysts
Lee S, et al.
Journal of Power Sources, 250, 15-20 (2014)
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.