重要文件
538787
Sigma-Aldrich
五氟丙酰基乙酸乙酯
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C2F5COCH2CO2C2H5
CAS號碼:
分子量::
234.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
折射率
n20/D 1.367 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
密度
1.338 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H7F5O3/c1-2-15-5(14)3-4(13)6(8,9)7(10,11)12/h2-3H2,1H3
InChI 密鑰
MWGSZQXKIYWSFS-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Ethyl pentafluoropropionyl acetate is a fluorinated ester
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
118.0 °F - closed cup
閃點(°C)
47.8 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)