Key Documents
538612
Sigma-Aldrich
2,3-二氟苄胺
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F2C6H3CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
143.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
65 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NCc1cccc(F)c1F
InChI
1S/C7H7F2N/c8-6-3-1-2-5(4-10)7(6)9/h1-3H,4,10H2
InChI 密鑰
OHZUCDHZOHSBPZ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
171.0 °F - closed cup
閃點(°C)
77.22 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)