Merck
全部照片(5)
文件
330108
Sigma-Aldrich
碳负载钯催化剂
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
同義詞:
Pd/C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd
分子量::
106.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12141733
eCl@ss:
38191001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
包含
~50% water
反應適用性
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
標籤範圍
10 wt. % loading (dry basis)
重量
Unit weight excludes weight of water
基質
activated carbon, wet support
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Pd/C可用作酮、醛、烯、腈、叠氮化物、亚胺、硝基和杂环芳香化合物的氢化催化剂。
應用
催化以下反应:
  • Stille反应
  • 氢化反应
  • Suzuki-Miyaura交叉偶联反应和Heck-Mizoroki反应
  • 脱氧反应
  • 氧化反应
  • 偶联反应
最近的期刊文章也在以下应用中用到Pd/C:
  • 在绿色还原剂甲醇存在的情况下,芳香硝基化合物的转移氢化形成苯胺。
  • 芳硝基化合物和胺的N-甲基化。
  • 芳基碘的氨基羰化反应以合成伯酰胺。
  • 吲哚与芳基硼酸的直接C-2 芳基化。
  • 通过羰基化缩聚反应合成聚酰胺
产品可用于我们的台式氢发生器H-Genie Lite (Z744083)
法律資訊
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
相關產品
產品號碼
描述
訂價
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Direct C-H bond activation: palladium-on-carbon as a reusable heterogeneous catalyst for C-2 arylation of indoles with arylboronic acids
Bhattacharjee P, et al.
New. J. Chem., 44, 7675-7682 (2020)
Commercial Pd/C-catalyzed N-methylation of nitroarenes and amines using methanol as both C1 and H2 source
Goyal V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84, 15389-15398 (2019)
Palladium on Carbon
Anthony OK and Ichiro S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Pd/C-catalyzed transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds using methanol as a hydrogen source
Goyal V, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98, 100014-100014 (2021)
Pd/C-catalyzed facile synthesis of primary aromatic amides by aminocarbonylation of aryl iodides using ammonia surrogates
Mane RS and Bhanage BM
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 76122-76127 (2015)
相關內容
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.