重要文件
534471
Sigma-Aldrich
溴化 Wang 树脂
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g loading, 1 % cross-linked
同義詞:
α-溴苯丙酮,聚合物键合型, 2-溴丙酰聚苯乙烯
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
交聯
1 % cross-linked
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
標籤範圍
0.5-1.5 mmol/g loading
粒徑
100-200 mesh
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)