重要文件
534404
Sigma-Aldrich
N-Boc-顺式-4-N-Fmoc-氨基-L-脯氨酸
97%
同義詞:
(2S,4S)-N-叔丁氧羰基-4-N-(9-芴甲氧羰基)氨基吡咯烷-2-羧酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H28N2O6
CAS號碼:
分子量::
452.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
光學活性
[α]20/D -68°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
150-154 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
官能基
Boc
Fmoc
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N1C[C@H](C[C@H]1C(O)=O)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C25H28N2O6/c1-25(2,3)33-24(31)27-13-15(12-21(27)22(28)29)26-23(30)32-14-20-18-10-6-4-8-16(18)17-9-5-7-11-19(17)20/h4-11,15,20-21H,12-14H2,1-3H3,(H,26,30)(H,28,29)/t15-,21-/m0/s1
InChI 密鑰
UPXRTVAIJMUAQR-BTYIYWSLSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
脯氨酸類似物是調節天然存在以及全新設計的線性和環狀多肽的生物、藥物或物理化學特性的理想候選物。
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.