重要文件
531324
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-α-甲基苄基异腈
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(CH3)NC
CAS號碼:
分子量::
131.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
光學活性
[α]20/D −35°, neat
折射率
n20/D 1.506 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
isonitrile
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[C@H]([N+]#[C-])c1ccccc1
InChI
1S/C9H9N/c1-8(10-2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
KCCAPMXVCPVFEH-QMMMGPOBSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)