文件
8.07047
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Phenylethylamine
for the resolution of racemates for synthesis
同義詞:
(S)-(-)-1-Phenylethylamine, L-α-Methylbenzylamine
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH(CH3)NH2
CAS號碼:
分子量::
121.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
酶委員會索引編號:
220-098-0
NACRES:
NA.22
蒸汽壓力
0.4 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.0% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
355 °C
效力
980 mg/kg LD50, oral (Rat)
730 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH值
>7 (20 °C in H2O, undiluted)
bp
187 °C/1013 hPa
mp
-10 °C
轉變溫度
flash point 71 °C
密度
0.95 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C8H11N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h2-7H,9H2,1H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
相關類別
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.951 - 0.953
Spec. rotation [α²0/D (undiluted): -40.0 - -38.0 °
Identity (IR): passes test
象形圖
CorrosionSkull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F - closed cup
閃點(°C)
70 °C - closed cup