等級
electronic grade
描述
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
化驗
≥99% trace metals basis
雜質
≤2000 ppm (trace metals analysis)
mp
217-222 °C (lit.)
溶解度
γ-butyrolactone: 1%
PGMEA: <1%
ethyl lactate: <1%
λmax
263 nm
SMILES 字串
[I+](c1ccccc1)c2ccccc2.COc3c4ccccc4c(OC)c5cc(ccc35)S([O-])(=O)=O
應用
阳离子光引发剂。光酸产生剂。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3