重要文件
Z516066
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
同義詞:
storage tubes, tube flask, tube storage
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
暫時無法取得訂價和供貨情況
材料
colorless cap
colorless tube
round bottom
接合處
female joint: ST/NS24/40
特點
graduations: no
容量
250 mL
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)