重要文件
521582
Sigma-Aldrich
1-氯-6-碘己烷
96%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
I(CH2)6Cl
CAS號碼:
分子量::
246.52
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
96%
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
96%
折射率
n20/D 1.5230 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
密度
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES 字串
ClCCCCCCI
InChI
1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
InChI 密鑰
QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
1-Chloro-6-iodohexane is an α,ω-dihaloalkane. 1,12-dichlorododecane is formed as a major product from the reduction of 1-chloro-6-iodohexane with nickel(I) salen.[1] It affords 8-chloro-1-octyne on coupling with sodium acetylide.[2]
應用
1-Chloro-6-iodohexane may be used in the preparation of 1,14-dichloro-7-tetradecyne[2] and 10-2′-(methylphenyl)-7-decynyl chloride.[3]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
New synthesis of meromycolic acid.
Gensler WJ, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44(21), 3643-3652 (1979)
Synthesis of Methyl 11-(2'-Methylphenyl) undecanoate.
Michael WR.
Journal of Chemical and Engineering Data, 11(1), 134-135 (1996)
Homogeneous catalytic reduction of a, ?-dihaloalkanes with electrogenerated nickel (I) salen.
Mubarak MS and Peters DG.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 388(1), 195-198 (1995)