重要文件
520675
Sigma-Aldrich
氧化铝载体钯
greener alternative
extent of labeling: 0.5 wt. % loading, spheres
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Pd
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
spheres
品質等級
反應適用性
reagent type: catalyst
core: palladium
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
濃度
0.47-0.53 wt. % Pd
標籤範圍
0.5 wt. % loading
mp
1552 °C (lit.)
環保替代類別
SMILES 字串
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI 密鑰
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
钯氧化铝(Pd/Al2O3)(0.5 wt %负载,球形)是一种广泛应用的催化剂,可通过用氯化钯湿浸渍氧化铝颗粒进行制备。[1]它可以醇铝和乙酰丙酮钯为前体溶液并采用火焰喷雾热解法(FSP)进行制备。[2]
應用
Pd/Al2O3可作为催化剂用于对映选择性加氢反应。[2]它的用途还包括用于汽车催化转化器的形成,以改善城市环境的空气质量。[3][4]
其他說明
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品为增强型,提高了能源效率。点击此处,查看更多详情。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aqueous bromate reduction by catalytic hydrogenation over Pd/Al2O3 catalysts
Chen H, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 96(3-4), 307-313 (2010)
Flame spray synthesis of Pd/Al2O3 catalysts and their behavior in enantioselective hydrogenation
Strobel R, et al.
J. Catal., 222(2), 307-314 (2004)
Catalytic activity of Pd/Al2O3 toward the combustion of methane
Gao D, et al.
Catalysis Communications, 9(15), 2583-2587 (2008)
Identification of the phytosphingosine metabolic pathway leading to odd-numbered fatty acids
Kondo N, et al.
Nature Communications, 5(1), 1-13 (2014)