重要文件
517445
Sigma-Aldrich
1,1'-二乙基二茂铁
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Fe(C5H4C2H5)2
CAS號碼:
分子量::
242.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.58 (lit.)
bp
284 °C (lit.)
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Fe].CC[C]1[CH][CH][CH][CH]1.CC[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C7H9.Fe/c2*1-2-7-5-3-4-6-7;/h2*3-6H,2H2,1H3;
InChI 密鑰
GKKLDIHVIQZCPZ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Atomic number of base material: 26 Iron
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)