重要文件
517070
Sigma-Aldrich
亚硝酰硫酸 溶液
40 wt. % in sulfuric acid
同義詞:
Nitrosonium bisulfate, Nitrosonium hydrogen sulfate, Nitrosyl hydrogen sulfate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HO3SONO
CAS號碼:
分子量::
127.08
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
濃度
40 wt. % in sulfuric acid
密度
1.865 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
OS(=O)(=O)ON=O
InChI
1S/HNO5S/c2-1-6-7(3,4)5/h(H,3,4,5)
InChI 密鑰
VQTGUFBGYOIUFS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)